Learn More
Caféine, 99,7 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11353608
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11353608 100 g 100g
11333608 25 g 25g
11343608 500 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11353608 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 039214.22
Offres Spotlight
Utilisez le code promo 28038
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 58-08-2 | C8H10N4O2 | 194.19 g/mol
It acts as a stimulant drug and a reversible acetylcholinesterase inhibitor. It plays an important role for the inactivation of Escherichia coli O 157:H 7 in brain heart infusion (BHI) broth. It is also useful for the protection from photodamage after ultraviolet irradiation.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 58-08-2
Formule moléculaire C8H10N4O2
Poids moléculaire (g/mol) 194.19
Numéro MDL MFCD00005758
Clé InChI RYYVLZVUVIJVGH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme caffeine, 1,3,7-trimethylxanthine, guaranine, thein, cafeina, methyltheobromine, koffein, mateina, theine, alert-pep
CID PubChem 2519
ChEBI CHEBI:27732
Nom IUPAC 1,3,7-trimethyl-2,3,6,7-tetrahydro-1H-purine-2,6-dione
SMILES CN1C=NC2=C1C(=O)N(C)C(=O)N2C
Spécification
Nom chimique ou matériau Caffeine
Point de fusion 234°C to 236°C
Densité 1.23 g/mL
Point d’ébullition 178°C (sublimation)
Plage de pourcentage du dosage 99.7%
Quantité 100 g
Beilstein 17705
Informations sur la solubilité Soluble in water,pyridine and ethyl acetate. Partially soluble in acetone,alcohol and petroleum ether.
Poids de la formule 194.19
Forme physique Poudre
compliance-icons
Identifiant produit
  • Caffeine
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Caffeine