Learn More
Caféine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11428643
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
250 g
1000 g
Conditionnement:
1000g
100g
250g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11428643 1000 g 1000g
11364569 100 g 100g
11438643 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11428643 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A10431.0B
Le Black Friday commence ici
Utilisez le code promo 27984
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 58-08-2 | C8H10N4O2 | 194.19 g/mol
This material is traded for research purposes ONLY. Thermo Fisher does NOT certify this material as suitable for pharmaceutical, cosmetic, veterinary or food use. Caffeine has inhibitory action against lung and colon tumorigenses and virus induction.Caffeine is used to treat and prevent bronchopulmonary dysplasia in premature infants. It is also used for the treatment of apnea of prematurity and orthostatic hypotension. It is widely used as an additive in food, cosmetics, pharmaceuticals and beverages. It confers a protective effect against some diseases including Parkinson's disease and certain types of cancer.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Solubilité
Soluble dans le pyrrole, le mélange dʼeau tétrahydrofurane+ et lʼacétate dʼéthyle. Légèrement soluble dans lʼeau et lʼéthanol.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 58-08-2
Formule moléculaire C8H10N4O2
Poids moléculaire (g/mol) 194.19
Numéro MDL MFCD00005758
Clé InChI RYYVLZVUVIJVGH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme caffeine, 1,3,7-trimethylxanthine, guaranine, thein, cafeina, methyltheobromine, koffein, mateina, theine, alert-pep
CID PubChem 2519
ChEBI CHEBI:27732
SMILES CN1C=NC2=C1C(=O)N(C)C(=O)N2C
Spécification
Nom chimique ou matériau Caffeine
Point de fusion 234°C to 236°C
Densité 1.23
Plage de pourcentage du dosage 99%
Quantité 1000 g
Numéro UN UN1544
Beilstein 17705
Merck Index 14,1636
Informations sur la solubilité Soluble in pyrrole,tetrahydrofuran+water mixture and ethyl acetate; Slightly soluble in water and ethanol.
Nom IUPAC 1,3,7-triméthylpurine-2,6-dione
Poids de la formule 194.19
Pourcentage de pureté 99%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Caffeine
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: caffeine