Learn More
Caféine anhydre, 99,7 %, MP Biomedicals™
Code produit 11436015 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11436015 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11436015 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0215011490
 Article restreint
Expédition estimée: 24-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 58-08-2
Formule moléculaire C8H10N4O2
Poids moléculaire (g/mol) 194.19
Numéro MDL MFCD00005758
Clé InChI RYYVLZVUVIJVGH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme caffeine, 1,3,7-trimethylxanthine, guaranine, thein, cafeina, methyltheobromine, koffein, mateina, theine, alert-pep
CID PubChem 2519
ChEBI CHEBI:27732
Nom IUPAC 1,3,7-triméthyl-2,3,6,7-tétrahydro-1H-purine-2,6-dione
SMILES CN1C=NC2=C1C(=O)N(C)C(=O)N2C
Spécification
Nom chimique ou matériau Caffeine
Couleur Blanc
Densité 1.23g/mL
Plage de pourcentage du dosage 0.997
Quantité 500 g
Poids de la formule 194.2
Forme physique Poudre
compliance-icons
Identifiant produit
  • caféine
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P330-Rincer la bouche.
  • P501-Éliminer le contenu/récipient dans .