Learn More
caféine anhydre MP Biomedicals
Code produit 11446015 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11446015 1 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11446015 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0215011491
 Article restreint
Expédition estimée: 24-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 58-08-2
Formule moléculaire C8H10N4O2
Poids moléculaire (g/mol) 194.19
Numéro MDL MFCD00005758
Clé InChI RYYVLZVUVIJVGH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme caffeine, 1,3,7-trimethylxanthine, guaranine, thein, cafeina, methyltheobromine, koffein, mateina, theine, alert-pep
CID PubChem 2519
ChEBI CHEBI:27732
Nom IUPAC 1,3,7-triméthyl-2,3,6,7-tétrahydro-1H-purine-2,6-dione
SMILES CN1C=NC2=C1C(=O)N(C)C(=O)N2C
Spécification
Nom chimique ou matériau Caffeine Anhydrous
Note relative au nom Anhydre
Couleur Blanc
Densité 1.23g/mL
Quantité 1 kg
Poids de la formule 194.2
Forme physique Poudre