Learn More
Monohydrate de caféine, MP Biomedicals™
Code produit 11328809 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11328809 500 g
11338809 1 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11328809 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0210119490
 Article restreint
Expédition estimée: 15-01-2027
Identifiants chimiques
CAS 58-08-2
Formule moléculaire C8H10N4O2
Poids moléculaire (g/mol) 194.19
Numéro MDL MFCD00005758
Clé InChI RYYVLZVUVIJVGH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme caffeine, 1,3,7-trimethylxanthine, guaranine, thein, cafeina, methyltheobromine, koffein, mateina, theine, alert-pep
CID PubChem 2519
ChEBI CHEBI:27732
Nom IUPAC 1,3,7-triméthyl-2,3,6,7-tétrahydro-1H-purine-2,6-dione
SMILES CN1C=NC2=C1C(=O)N(C)C(=O)N2C
Spécification
Nom chimique ou matériau Caffeine monohydrate
Couleur Blanc
Densité 1.23g/mL
Plage de pourcentage du dosage >99%
Quantité 500 g
Poids de la formule 212.2
Forme physique Poudre
compliance-icons
Identifiant produit
  • Caféine monohydratée
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P101-En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
  • P102-Tenir hors de portée des enfants.
  • P103-Lire l'étiquette avant utilisation.
  • P264-Se laver Se laver soigneusement après manipulation. (suite page 2) 47.0 Fiche de donnéesde sécurité selon 19 soigneusement après manipulation.
  • P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin /EN CAS DAppeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecinen cas de malaise. en cas de malaise.
  • P330-Rincer la bouche.
  • P501-Éliminer le contenu/récipient dans Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/ internati.