Learn More
Monohydrate de caféine, MP Biomedicals™
Code produit 11338809 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11338809 1 kg
11328809 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11338809 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0210119491
 Article restreint
Expédition estimée: 24-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 58-08-2
Formule moléculaire C8H10N4O2
Poids moléculaire (g/mol) 194.19
Numéro MDL MFCD00005758
Clé InChI RYYVLZVUVIJVGH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme caffeine, 1,3,7-trimethylxanthine, guaranine, thein, cafeina, methyltheobromine, koffein, mateina, theine, alert-pep
CID PubChem 2519
ChEBI CHEBI:27732
Nom IUPAC 1,3,7-triméthyl-2,3,6,7-tétrahydro-1H-purine-2,6-dione
SMILES CN1C=NC2=C1C(=O)N(C)C(=O)N2C
Spécification
Nom chimique ou matériau Caffeine monohydrate
Couleur Blanc
Densité 1.23g/mL
Plage de pourcentage du dosage >99%
Quantité 1 kg
Poids de la formule 212.2
Forme physique Poudre