Learn More
Caffeine, TRC
Code produit 17943125
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
50 g
Conditionnement:
1g
50g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
17943125 1 g 1g
17931055 50 g 50g
17981405 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 17943125 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC0801001G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 58-08-2
Formule moléculaire C8 H10 N4 O2
Poids moléculaire (g/mol) 194.19
Synonyme Caffeine (8CI), 3,7-Dihydro-1,3,7-trimethyl-1H-purine-2,6-dione, 1,3,7-Trimethyl-2,6-dioxopurine, 1,3,7-Trimethyl-7H-purine-2,6-dione, 1,3,7-Trimethylxanthine, 7-Methyltheophylline, Alert-Pep, Asia migrine, Cafalgine, Cafeina, Caffedrine, Caffein, Cafipel, DHCplus, Dasin, Diurex, Durvitan, Guaranine, Koffein, Mateina, Methyltheobromine, Midron extra, Miudol, NSC 5036, New Cetamol, No-Doz, Palergot-C, Phensal, Refresh'n, Shape Plus, Stay Alert, Stim, Synalgos, Thein, Theine, Tri-Aqua, Vivarin, Wigraine
Nom IUPAC 1,3,7-trimethylpurine-2,6-dione
SMILES CN1C(=O)N(C)c2ncn(C)c2C1=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Caffeine
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 1 g
Formule InChI InChI=1S/C8H10N4O2/c1-10-4-9-6-5(10)7(13)12(3)8(14)11(6)2/h4H,1-3H3
Poids de la formule 194.0804
Pourcentage de pureté >95%