Learn More
Caféine, TRC
Code produit 17981405
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
50 g
Conditionnement:
1g
50g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17981405 5 g 5g
17943125 1 g 1g
17931055 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 17981405 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC0801005G
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 58-08-2
Formule moléculaire C8 H10 N4 O2
Poids moléculaire (g/mol) 194.19
Synonyme Caffeine (8CI), 3,7-Dihydro-1,3,7-trimethyl-1H-purine-2,6-dione, 1,3,7-Trimethyl-2,6-dioxopurine, 1,3,7-Trimethyl-7H-purine-2,6-dione, 1,3,7-Trimethylxanthine, 7-Methyltheophylline, Alert-Pep, Asia migrine, Cafalgine, Cafeina, Caffedrine, Caffein, Cafipel, DHCplus, Dasin, Diurex, Durvitan, Guaranine, Koffein, Mateina, Methyltheobromine, Midron extra, Miudol, NSC 5036, New Cetamol, No-Doz, Palergot-C, Phensal, Refresh'n, Shape Plus, Stay Alert, Stim, Synalgos, Thein, Theine, Tri-Aqua, Vivarin, Wigraine
Nom IUPAC 1,3,7-triméthylpurine-2,6-dione
SMILES CN1C(=O)N(C)c2ncn(C)c2C1=O
Specifica
Nom chimique ou matériau Caffeine
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 5 g
Formule InChI InChI=1S/C8H10N4O2/c1-10-4-9-6-5(10)7(13)12(3)8(14)11(6)2/h4H,1-3H3
Poids de la formule 194.0804
Pourcentage de pureté >95%
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.