Learn More
Caficrestat, MedChemExpress
Code produit. 16490128
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Code produit. 16490128
Marque: Medchem Express HY18967
MedChemExpress Caficrestat (Aldose reductase-IN-1) is a inhibitor of aldose reductase with IC50 of 28.9 pM.
Caficrestat (Aldose reductase-IN-1) is a inhibitor of aldose reductase with IC50 of 28.9 pM.
Spécification
Nom chimique ou matériau Caficrestat
CAS 1355612-71-3
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C17H10F3N5O3S
Quantité 5 mg
Synonyme Aldose reductase-IN-1 AT-001
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 28 mg/mL (66.45 mM)
SMILES O=C1C2=NC=CN=C2C(CC(O)=O)=NN1CC3=NC4=C(C=CC(C(F)(F)F)=C4)S3
Poids moléculaire (g/mol) 421.35
Poids de la formule 421.35
Pourcentage de pureté 99.88%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Metabolism-sugar/lipid metabolism
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.