Learn More
Caframo™ Pâle d’ancrage
GREENER_CHOICE
Code produit 12937146
Change view
Click to view available options
Diamètre (métrique):
51 mm
102 mm
127 mm
254 mm
Dimensions (L x l x H):
400 x 51 x 51 mm (16 x 2 x 2 in)
914 x 102 x 102 mm (36 x 4 x 4 in)
914 x 127 x 127 mm (36 x 5 x 5 in)
914 x 254 x 127 mm (36 x 10 x 5 in)
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) Dimensions (L x l x H) unitSize
12937146 127 mm 914 x 127 x 127 mm (36 x 5 x 5 in) 1 pièce
11930305 51 mm 400 x 51 x 51 mm (16 x 2 x 2 in) 1 pièce
12927146 102 mm 914 x 102 x 102 mm (36 x 4 x 4 in) 1 pièce
12947146 254 mm 914 x 254 x 127 mm (36 x 10 x 5 in) 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 12937146 Fournisseur Caframo™ Code fournisseur U055
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Pâle d’ancrage en acier inoxydable avec arbre pour agitateurs verticaux Caframo™ et Fisherbrand™. Disponible en plusieurs tailles.
  • Acier inoxydable 316L électropoli
  • Soudé à l’arbre
  • Cisaillement élevé sur les bords, peut être utilisé près de la paroi du récipient
  • Parfois appelées pagaies de « balayage »
  • Faible vitesse, mélange hautement visqueux, flux tangentiel
  • Pagaie d'ancre U510 : À utiliser uniquement avec Caframo™ Agitateur à hélice Ultra Torque BDC1850
Spécification
Diamètre (impériale) 5 in
Diamètre (impériale) de l’arbre 0,375 in
Diamètre (métrique) 127 mm
Diamètre (métrique) de l’arbre 9,5 mm
À utiliser avec (équipement) Caframo Agitateur à hélice
À utiliser avec (application) Faible vitesse, mélange hautement visqueux, flux tangentiel
Modèle U055
Type Turbine ancre
Poids (métrique) 300 g
Dimensions (L x l x H) 914 x 127 x 127 mm (36 x 5 x 5 in)
Matériau Acier inoxydable 316L électropoli
Poids (impériale) 0,7 lb