Learn More
Caframo™ Turbine à lame pliable
GREENER_CHOICE
Code produit 12947106
Change view
Click to view available options
Longueur (métrique):
400 mm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) unitSize
12947106 400 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12947106 Fournisseur Caframo™ Code fournisseur A141
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Turbine à pâle repliable avec arbre à utiliser avec les agitateurs verticaux Caframo™ et Fisherbrand™. Flux radial avec des propriétés de vortex élevées et modérées.
  • Acier inoxydable 316L électropoli
  • Épinglée sur l’arbre
  • Cisaillement élevé pour le mélange dans les bonbonnes ou les flacons à col étroit
  • Les pâles repliables entrent dans n’importe quelle ouverture de plus de 10 mm de diamètre
  • Vortex 5 gallons d’eau à 1 000 tr/min.
  • Poids 127 g (0,3 lb)
  • Haute vitesse, Mélange à faible viscosité, Schéma de débit radial
Informations sur la commande
Longueur de l’axe, 16 po (400 mm) ; diamètre de 5/16 po (8 mm). La turbine mesure 3,5 po. (90 mm) de diamètre (lames entièrement ouvertes).
Spécification
Diamètre (impériale) 0,375 à 3,5 in
Diamètre (impériale) de l’arbre 0,3125 in
Diamètre (métrique) de 10 à 90 mm
Diamètre (métrique) de l’arbre 8 mm
À utiliser avec (équipement) Agitateur vertical Caframo™
À utiliser avec (application) Vitesse élevée, mélange faiblement visqueux, flux radial
Hauteur (impériale) 4 po
Hauteur (métrique) 10,16 cm
Longueur (impériale) 16 in
Longueur (métrique) 400 mm
Type Turbine repliable
Poids (métrique) 127 g
Matériau Acier inoxydable 316L électropoli
Poids (impériale) 0,3 lb