Learn More
Caframo™ Turbine à lame en croix
Description
- Diamètre de la pâle : 50 mm
- Longueur de l’axe : 400 mm
- Soudé à l’arbre
- Cisaillement très élevé avec des caractéristiques de vortex élevées
- Vortex 5 gallons d’eau à 900 tr/min.
- Poids 128 g (0,3 lb)
Informations sur la commande
Longueur de l’axe, 16 po (400 mm) ; diamètre de 5/16 po (8 mm). La turbine fait 2 x 2 po (5,0 x 5,0 cm).
Spécification
Spécification
| Diamètre (impériale) | 2 in |
| Diamètre (impériale) de l’arbre | 0,3125 in |
| Diamètre (métrique) | 50 mm |
| Diamètre (métrique) de l’arbre | 8 mm |
| À utiliser avec (équipement) | Agitateur vertical Caframo™ |
| À utiliser avec (application) | Vitesse élevée, mélange faiblement visqueux, flux axial |
| Hauteur (impériale) | 5 in |
| Hauteur (métrique) | 12,7 cm |
| Longueur (impériale) | 16 in |
| Longueur (métrique) | 400 mm |
| Afficher plus |