Learn More
Caframo™ Support de sécurité pour agitateurs à tige
GREENER_CHOICE
Code produit 12987096
Change view
Click to view available options
Type:
Base du support de laboratoire de sécurité
Statif de sécurité de laboratoire
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type unitSize
12987096 Statif de sécurité de laboratoire 1 pièce
12997096 Base du support de laboratoire de sécurité 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 12987096 Fournisseur Caframo™ Code fournisseur A110
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Le socle large et le support de sécurité en configuration H offrent une stabilité supérieure lors de l’agitation de matériaux visqueux. Pour une utilisation avec les agitateurs verticaux High Torque et Light Torque Caframo™.
  • Support de sécurité pour agitateurs verticaux High Torque et Light Torque
  • Base H en alliage de zinc-aluminium coulé avec une peinture époxy résistante aux produits chimiques
  • Comprend la clé Allen
  • Deux boutons de réglage de
Spécification
Profondeur (impériale) 17 po
Profondeur (impériale) intérieure 9,5 in
Profondeur (métrique) 43 cm
Profondeur (métrique) intérieure 24 cm
Diamètre (impériale) de l’arbre 1 po
Diamètre (métrique) de l’arbre 25 mm
À utiliser avec (équipement) Agitateur vertical
Comprend Tige, base de support et clé Allen
Longueur (impériale) 28 po
Longueur (métrique) 711 mm
Type Statif de sécurité de laboratoire
Largeur (impériale) 16,375 in
Largeur (métrique) 416 mm
Poids (métrique) 5 kg
Dimensions (L x l x H) 430 x 416 x 711 mm (16,4 x 16,9 x 28 in)
Revêtement Peinture époxy résistante aux produits chimiques
Matériau Zinc moulé, aluminium
Poids (impériale) 11 lb