Learn More
Caframo™ Rotor et arbre à lame attelés
GREENER_CHOICE
Code produit 12927116
Change view
Click to view available options
Longueur (métrique):
400 mm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) unitSize
12927116 400 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12927116 Fournisseur Caframo™ Code fournisseur A190
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Hélice de lame et arbre en pichet pour une utilisation avec les agitateurs à tige Caframo™ et Fisherbrand™. Chimiquement inerte et résistant à la corrosion Turbine à débit axial efficace pour un mélange à faible cisaillement.
  • Hélice et arbre en lame piqué en acier inoxydable 316L
  • Diamètre de la lame : 25 mm
  • Chimiquement inerte et résistant à la corrosion
  • Efficace pour un mélange à faible cisaillement
Informations sur la commande
Axes vendus séparément
Spécification
Diamètre (impériale) 1 po
Diamètre (impériale) de l’arbre 0,3125 in
Diamètre (métrique) 25 mm
Diamètre (métrique) de l’arbre 8 mm
À utiliser avec (équipement) Agitateur vertical Caframo™
Comprend Alésage de 8 mm, vis de réglage
Longueur (impériale) 16 in
Longueur (métrique) 400 mm
Modèle A190
Type Turbine à lame inclinée
Poids (métrique) 168 g
Matériau Acier inoxydable électropoli (316L)
Poids (impériale) 0,37 lb