Learn More
Caframo™ Turbine à pâles inclinées, pâle uniquement
GREENER_CHOICE
Code produit 12907126
Change view
Click to view available options
Diamètre (métrique):
50 mm
64 mm
78 mm
Comprend:
Alésage de 8 mm, vis de réglage
Alésage de 8 mm, vis de réglage
Alésage de 9,5 mm, vis de réglage
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) Comprend unitSize
12907126 50 mm Alésage de 8 mm, vis de réglage 1 pièce
12917126 50 mm Alésage de 9,5 mm, vis de réglage 1 pièce
16304626 64 mm Alésage de 8 mm, vis de réglage 1 pièce
12927126 78 mm Alésage de 8 mm, vis de réglage 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 12907126 Fournisseur Caframo™ Code fournisseur A531
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Turbine à pâles inclinées en acier inoxydable pour utilisation avec les agitateurs verticaux et les arbres Caframo™ et Fisherbrand™.
  • Acier inoxydable 316L électropoli
  • Acier inoxydable 316L chimiquement inerte et résistant à la corrosion
  • Pour un faible cisaillement, une capacité de pompage haut à bas
  • Augmentez l’avantage si la turbine est utilisée en prod
Informations sur la commande
Arbres vendus séparément.
Spécification
Diamètre (impériale) 2 in
Diamètre (métrique) 50 mm
À utiliser avec (équipement) Caframo Agitateur à hélice
Comprend Alésage de 8 mm, vis de réglage
Modèle A531
Type Pale d'hélice
Poids (métrique) 12,9 g
Matériau Acier inoxydable électropoli (316)
Poids (impériale) 0,46 oz.