Learn More
Caframo™ Turbine à pâle carrée
Description
Turbines à pâle carrée en acier inoxydable avec arbre à utiliser avec les agitateurs verticaux Caframo™ et Fisherbrand™. Disponible en plusieurs tailles.
- Pâle et arbre en acier inoxydable 316L
- Pour de petits volumes de produit visqueux
- Applications : Faible vitesse, mélange hautement visqueux, flux tangentiel
Spécification
Spécification
| Diamètre (impériale) | 2,75 in |
| Diamètre (impériale) de l’arbre | 0,3125 in |
| Diamètre (métrique) | 71 mm |
| Diamètre (métrique) de l’arbre | 8 mm |
| Hauteur (impériale) de la lame | 2,75 in |
| À utiliser avec (équipement) | Caframo Agitateur à hélice |
| À utiliser avec (application) | Faible vitesse, mélange hautement visqueux, flux tangentiel |
| Hauteur (métrique) de la lame | 71 mm |
| Longueur (impériale) | 17,75 in |
| Longueur (métrique) | 452 mm |
| Afficher plus |