Learn More
Caframo™ Turbine à pâle carrée
GREENER_CHOICE
Código de producto. 12957116
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Dimensions (L x l x H):
400 x 38 x 38 mm (16 x 1,5 x 1,5 in)
452 x 71 x 71 mm (17,75 x 2,75 x 2,75 in)
missing translation for 'unitSize'
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensions (L x l x H) unitSize
12957116 400 x 38 x 38 mm (16 x 1,5 x 1,5 in) 1 pièce
11920305 452 x 71 x 71 mm (17,75 x 2,75 x 2,75 in) 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 missing translation for 'options'
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 12957116 missing translation for 'mfr' Caframo™ missing translation for 'supplierNo' A250
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Turbines à pâle carrée en acier inoxydable avec arbre à utiliser avec les agitateurs verticaux Caframo™ et Fisherbrand™. Disponible en plusieurs tailles.
  • Pâle et arbre en acier inoxydable 316L
  • Pour de petits volumes de produit visqueux
  • Applications : Faible vitesse, mélange hautement visqueux, flux tangentiel
Especificaciones
Diamètre (impériale) de l’arbre 0,3125 in
Diamètre (métrique) de l’arbre 8 mm
Hauteur (impériale) de la lame 1,5 in
À utiliser avec (équipement) Caframo Agitateur à hélice
À utiliser avec (application) Faible vitesse, mélange hautement visqueux, flux tangentiel
Hauteur (métrique) de la lame 38 mm
Longueur (impériale) 16 in
Longueur (métrique) 400 mm
Modèle A250
Forme Carré
Type Turbine à lame carrée
Largeur (impériale) 1,5 in
Largeur (métrique) 38 mm
Poids (métrique) 159 g
Dimensions (L x l x H) 400 x 38 x 38 mm (16 x 1,5 x 1,5 in)
Matériau Acier inoxydable (316L)
Poids (impériale) 0,3 lb
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.