Learn More
Caframo™ Arbre de turbine
Description
- Acier inoxydable 316L électropoli
- Les arbres de 9,5 mm ont une extrémité tournée vers le bas à 8 mm
- Compatible avec tous les agitateurs verticaux Caframo™ et Fisherbrand™
Spécification
Spécification
| Diamètre (impériale) | 0,3125 in |
| Diamètre (métrique) | 8 mm |
| À utiliser avec (équipement) | Toute turbine avec un alésage de 8 mm de diamètre |
| Longueur (impériale) | 12 po |
| Longueur (métrique) | 305 mm |
| Modèle | A712 |
| Type | Tige d’agitation |
| Poids (métrique) | 0,09 kg |
| Matériau | Acier inoxydable (316L) |
| Poids (impériale) | 0,2 lb |