Learn More
Caframo™ Arbre de turbine
GREENER_CHOICE
Code produit 12967106
Change view
Click to view available options
Longueur (métrique):
305 mm
406 mm
457 mm
508 mm
610 mm
762 mm
Diamètre (métrique):
8 mm
9,5 mm
Conditionnement:
1 pièce
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Diamètre (métrique) unitSize
12967106 406 mm 8 mm 1 pièce
12907136 305 mm 8 mm 1 pièce
12917136 305 mm 9,5 mm 1 pièce
12927136 457 mm 8 mm 1 pièce
12937136 457 mm 9,5 mm 1 pièce
12947136 508 mm 9,5 mm 1 pièce
12957136 610 mm 8 mm 1 pièce
12967136 610 mm 9,5 mm 1 pièce
12977136 762 mm 9,5 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Code produit 12967106 Fournisseur Caframo™ Code fournisseur A162
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Arbre de turbine en acier inoxydable conçu pour être utilisé avec la turbine et les pâles de turbine Caframo™. Protection contre la corrosion maximale disponible en plusieurs tailles.
  • Acier inoxydable 316L électropoli
  • Les arbres de 9,5 mm ont une extrémité tournée vers le bas à 8 mm
  • Compatible avec tous les agitateurs verticaux Caframo™ et Fisherbrand™
Spécification
Diamètre (impériale) 31 in
Diamètre (métrique) 8 mm
À utiliser avec (équipement) Toute turbine avec un alésage de 8 mm de diamètre
Longueur (impériale) 16 in
Longueur (métrique) 406 mm
Modèle A162
Type Tige d’agitation
Poids (métrique) 0,18 kg
Matériau Acier inoxydable (316L)
Poids (impériale) 0,4 lb