Learn More
Caframo™ Mandrin
Description
- Utilisé avec les agitateurs verticaux High Torque Caframo et Compact
- Inclut un outil hexagonal de 2,5 mm pour le retrait de l’arbre de sortie de l’agitateur aux fins de nettoyage ou de remplacement.
- La capacité de l’arbre traversant permet un réglage facile de la hauteur de la turbine
- Compatible avec les protections de mandrins Caframo CG1
- Accepte les arbres jusqu’à 10 mm (3⁄8 po) de diamètre
- Acier inoxydable 420
- Haute résistance et haute résistance à l’usure
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (équipement) | Agitateurs verticaux Caframo™ |
| Comprend | Arbre traversant |
| Type | Clé de mandrin |
| Poids (métrique) | 280 g |
| Matériau | Acier inoxydable |
| Poids (impériale) | 0,6 lb |