Learn More
CAL-101, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Idelalisib |
| CAS | 870281-82-6 |
| Formule moléculaire | C22 H18 F N7 O |
| Quantité | 50 mg |
| Synonyme | 4(3H)-Quinazolinone, 5-fluoro-3-phenyl-2-[(1S)-1-(9H-purin-6-ylamino)propyl]-, 4(3H)-Quinazolinone, 5-fluoro-3-phenyl-2-[(1S)-1-(1H-purin-6-ylamino)propyl]- (9CI), 5-Fluoro-3-phenyl-2-[(1S)-1-(9H-purin-6-ylamino)propyl]-4(3H)-quinazolinone, CAL 101, CAL-101, Delalisib, GS 1101, Idelalisib, N6-[(S)-1-(5-Fluoro-4-oxo-3-phenyl-3,4-dihydroquinazolin-2-yl)propyl]adenine, Zydelig, GS-1101, Idelalisib, CAL-101 |
| Formule InChI | InChI=1S/C22H18FN7O/c1-2-15(28-20-18-19(25-11-24-18)26-12-27-20)21-29-16-10-6-9-14(23)17(16)22(31)30(21)13-7-4-3-5-8-13/h3-12,15H,2H2,1H3,(H2,24,25,26,27,28)/t15-/m0/s1 |
| SMILES | CC[C@H](Nc1ncnc2[nH]cnc12)C3=Nc4cccc(F)c4C(=O)N3c5ccccc5 |
| Nom IUPAC | 5-fluoro-3-phényl-2-[(1S)-1-(9H-purin-6-ylamino)propyl]quinazoline-4-one |
| Poids moléculaire (g/mol) | 415.4 |
| Poids de la formule | 415.1557 |