Learn More
CAL-101, TRC
Code produit 30337984
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30337984 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30337984 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC12480010MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Idelalisib
CAS 870281-82-6
Formule moléculaire C22 H18 F N7 O
Quantité 10 mg
Synonyme 4(3H)-Quinazolinone, 5-fluoro-3-phenyl-2-[(1S)-1-(9H-purin-6-ylamino)propyl]-, 4(3H)-Quinazolinone, 5-fluoro-3-phenyl-2-[(1S)-1-(1H-purin-6-ylamino)propyl]- (9CI), 5-Fluoro-3-phenyl-2-[(1S)-1-(9H-purin-6-ylamino)propyl]-4(3H)-quinazolinone, CAL 101, CAL-101, Delalisib, GS 1101, Idelalisib, N6-[(S)-1-(5-Fluoro-4-oxo-3-phenyl-3,4-dihydroquinazolin-2-yl)propyl]adenine, Zydelig, GS-1101, Idelalisib, CAL-101
Formule InChI InChI=1S/C22H18FN7O/c1-2-15(28-20-18-19(25-11-24-18)26-12-27-20)21-29-16-10-6-9-14(23)17(16)22(31)30(21)13-7-4-3-5-8-13/h3-12,15H,2H2,1H3,(H2,24,25,26,27,28)/t15-/m0/s1
SMILES CC[C@H](Nc1ncnc2[nH]cnc12)C3=Nc4cccc(F)c4C(=O)N3c5ccccc5
Nom IUPAC 5-fluoro-3-phényl-2-[(1S)-1-(9H-purin-6-ylamino)propyl]quinazoline-4-one
Poids moléculaire (g/mol) 415.4
Poids de la formule 415.1557