Learn More
IKA™ Huile de silicone CAL-O-10
Code produit 16298581 Tous les produits IKA Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de produit:
Huile de silicone standard
Conditionnement:
500mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de produit Conditionnement
16298581 Huile de silicone standard 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16298581 Fournisseur IKA™ Code fournisseur 0025000398
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    184.51€
    159.00€ / 500mL
    Économisez 25.51€
    13% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 11-01-2027
Huile de silicone standard certifiée IKA conçue pour vous permettre de vérifier la précision de mesure de votre ROTAVISC.
  • Certificat inclus
  • À utiliser avec une gamme de modèles ROTAVISC
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Huile de silicone standard
Gamme de viscosité 10 cSt dynamique
Description Durée de validité : 12 mois
Plage de températures (métrique) 25°C
Volume (métrique) 500 ml