Learn More
IKA™ Huile de silicone CAL-O-100
Code produit 16228591 Tous les produits IKA Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de produit:
Huile de silicone standard
Conditionnement:
500mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de produit Conditionnement
16228591 Huile de silicone standard 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16228591 Fournisseur IKA™ Code fournisseur 0025000434
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    216.38€
    159.00€ / 500mL
    Économisez 57.38€
    26% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 19-11-2026
Huile de silicone standard certifiée IKA conçue pour vous permettre de vérifier la précision de mesure de votre ROTAVISC.
  • Certificat inclus
  • À utiliser avec une gamme de modèles ROTAVISC
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Huile de silicone standard
Gamme de viscosité 100 cSt dynamique
Description Durée de validité : 12 mois
Plage de températures (métrique) 25°C
Volume (métrique) 500 ml