Description
- Certificat inclus
- À utiliser avec une gamme de modèles ROTAVISC
Spécification
Spécification
| Type de produit | Huile de silicone standard |
| Gamme de viscosité | 12 500 cSt dynamique |
| Description | Durée de validité : 12 mois |
| Plage de températures (métrique) | 25°C |
| Volume (métrique) | 500 ml |