Description
- Certificat inclus
- À utiliser avec une gamme de modèles ROTAVISC
Specifica
Specifica
| Type de produit | Huile de silicone standard |
| Gamme de viscosité | 30 000 cSt dynamique |
| Description | Durée de validité : 12 mois |
| Plage de températures (métrique) | 25°C |
| Volume (métrique) | 500 ml |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?