Learn More
MedChemExpress Calcein
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | 4°C, protect from light ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (protect from light) |
| Type de produit | Dye Reagents |
| Quantité | 100 mg |
| Conditions d’expédition | Room temperature |
| Solubilité | DMSO : ≥ 100 mg/mL (160.63 mM) ∣ 0.1 M NaOH : 10 mg/mL (16.06 mM; ultrasonic and adjust pH to 11 with NaOH) |
| Cible | HBV |
| Poids moléculaire | 622.53 g/mol |
| CAS | 1461-15-0 |
| Synonyme | Fluorexon |