Learn More
Abcam Calcéine AM, colorant fluorescent pour la viabilité cellulaire
Code produit 32116496 Tous les produits Abcam Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
50 μg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
32116496 50 μg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 32116496 Fournisseur Abcam Code fournisseur ab14142050ug
 Article restreint
Expédition estimée: 19-11-2026
MW 994,9 Da, Pureté >96 %. Sonde permanente cellulaire utilisée pour déterminer la viabilité cellulaire dans la plupart des cellules eucaryotes. Dans les cellules vivantes, la calcéine non fluorescente AM est convertie en calcéine verte-fluorescente après hydrolyse d’esters acétoxyméthyl par des éstérases intracellulaires.
MW 994,9 Da, Pureté >96 %. Sonde permanente cellulaire utilisée pour déterminer la viabilité cellulaire dans la plupart des cellules eucaryotes. Dans les cellules vivantes, la calcéine non fluorescente AM est convertie en calcéine verte-fluorescente après hydrolyse d’esters acétoxyméthyl par des éstérases intracellulaires.
Le produit est soumis aux éléments suivants : Abcam Déclaration d’utilisation restreinte
Spécification
Quantité 50 μg