Learn More
Tocris Bioscience™ Calcéine AM.
Description
Calcein AM is a cell permeable, non-fluorescent compound for monitoring cell viability, chemotaxis, cell adhesion and multidrug resistance; hydrolyzed by intracellular esterases to become fluorescent calcein in living cells. .
Spécification
Spécification
| CAS | 890090-35-4 |
| Quantité | 1 mg |
| Type de produit | Calcein AM |
| Pureté | 95% |
| Poids moléculaire | M.W. (Observed): 994.86 |
| Inhibiteurs | Calcein AM |
Usage exclusivement réservé à la recherche