Learn More
Calcéine, MP Biomedicals™
Code produit 11474622 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
10 g
25 g
Conditionnement:
10g
25g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11474622 25 g 25g
11444622 1 g -
11454622 5 g -
11464622 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11474622 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0219016725
Identifiants chimiques
CAS 1461-15-0
Formule moléculaire C30H26N2O13
Poids moléculaire (g/mol) 622.539
Clé InChI DEGAKNSWVGKMLS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme Fluorexon, Calcein W
CID PubChem 65079
ChEBI CHEBI:51903
Nom IUPAC Acide 2-[[7’-[[bis(carboxyméthyl)amino]méthyl]-3’6’-dihydroxy-3-oxospiro[2-benzofurane-1,9’-xanthène]-2’-yl]méthyl-(carboxyméthyl)amino]acétique
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=O)OC23C4=CC(=C(C=C4OC5=CC(=C(C=C35)CN(CC(=O)O)CC(=O)O)O)O)CN(CC(=O)O)CC(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Calcein
Note relative au nom Suitable for fluorometric determination of calcium and EDTA titration of calcium in the presence of magnesium.
Poids de la formule 622.5
Couleur Orange
Quantité 25 g
Forme physique Poudre