Learn More
Calcéine, qualité réactif, MP Biomedicals™
Code produit 11420952 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11420952 10 g
11400952 1 g
11410952 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11420952 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0219508710
Identifiants chimiques
CAS 1461-15-0
Formule moléculaire C30H26N2O13
Poids moléculaire (g/mol) 622.539
Numéro MDL MFCD00005049
Clé InChI DEGAKNSWVGKMLS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme Fluorescein-methyleneiminodiacetic acid, Fluorexon
CID PubChem 65079
ChEBI CHEBI:51903
Nom IUPAC Acide 2-[[7’-[[bis(carboxyméthyl)amino]méthyl]-3’6’-dihydroxy-3-oxospiro[2-benzofurane-1,9’-xanthène]-2’-yl]méthyl-(carboxyméthyl)amino]acétique
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=O)OC23C4=CC(=C(C=C4OC5=CC(=C(C=C35)CN(CC(=O)O)CC(=O)O)O)O)CN(CC(=O)O)CC(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Calcein
Poids de la formule 622.5
Qualité Research
Couleur Orange
Quantité 10 g
Forme physique Poudre