Learn More
Calcifédiol-d6, TRC
Code produit 30343958
Change view
Click to view available options
Quantité:
0.5 mg
Conditionnement:
0.50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30343958 0.5 mg 0.50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 30343958 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC1257020.5MG
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Nom chimique ou matériau D6-25-Hydroxyvitamin D3
CAS 78782-98-6
Formule moléculaire C27 2H6 H38 O2
Quantité 0.5 mg
Synonyme 1H-Indene-1-pentanol, 4-[(2Z)-2-[(5S)-5-hydroxy-2-methylenecyclohexylidene]ethylidene]octahydro-ε,7a-dimethyl-α,α-bis(methyl-d3)-, (εR,1R,3aS,4E,7aR)-, 9,10-Secocholesta-5,7,10(19)-triene-26,26,26,27,27,27-d6-3,25-diol, (3β,5Z,7E)- (9CI), (εR,1R,3aS,4E,7aR)-4-[(2Z)-2-[(5S)-5-Hydroxy-2-methylenecyclohexylidene]ethylidene]octahydro-ε,7a-dimethyl-α,α-bis(methyl-d3)-1H-indene-1-pentanol, 25-Hydroxyvitamin D3-(26,26,26,27,27,27-d6), 26,26,26,27,27,27-Hexadeutero-25-hydroxyvitamin D3, 25-Hydroxycholecalciferol-26,26,26,27,27,27-D6, 25-Hydroxyvitamin D3-d6, D6-25-Hydroxyvitamin D3 (26,26,26,27,27,27-D6), Calcifediol-d6, Vitamin D3-25-hydroxy d6 (26,26,26,27,27,27-d6)
Formule InChI InChI=1S/C27H44O2/c1-19-10-13-23(28)18-22(19)12-11-21-9-7-17-27(5)24(14-15-25(21)27)20(2)8-6-16-26(3,4)29/h11-12,20,23-25,28-29H,1,6-10,13-18H2,2-5H3/b21-11+,22-12-/t20-,23+,24-,25+,27-/m1/s1/i3D3,4D3
SMILES [2H]C([2H])([2H])C(O)(CCC[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2\C(=C\C=C/3\C[C@@H](O)CCC3=C)\CCC[C@]12C)C([2H])([2H])[2H]
Nom IUPAC (1S,3Z)-3-[(2E)-2-[(1R,3aS,7aR)-7a-metil-1-[(2R)-7,7,7-trideuterio-6-hidroxi-6-(trideuteriometil)heptan-2-il]-2,3,3a,5,6,7-hexahidro-1H-inden-4-ilideno]etilideno]-4-metilidenociclohexan-1-ol
Poids moléculaire (g/mol) 406.67
Poids de la formule 406.3718
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.