Learn More
Calciférol, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15474179
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15474179 10 g 10g
15454179 1 g 1g
15464179 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15474179 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur J61610.09
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 50-14-6 | C28H44O | 396.66 g/mol
Calciferol is a strong inhibitory effect against bladder tumor promotion by sodium saccharin and induces cell differentiation in leukemia cells. Calciferol also been shown to be an inhibitor of DNA polymerase.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le calciférol possède un puissant effet inhibiteur sur la formation des tumeurs au niveau de la vessie grâce à la saccharine de sodium et induit la différenciation cellulaire dans les cellules leucémiques. Il a également été démontré que le calciférol est un inhibiteur de l’ADN polymérase.
Solubilité
Soluble dans l’éthanol, l’eau, le méthanol, le diméthylformamide et le diméthylsulfoxyde.
Remarques
Conserver à l’écart des agents oxydants forts. Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 50-14-6
Formule moléculaire C28H44O
Poids moléculaire (g/mol) 396.66
Numéro MDL MFCD00166988,MFCD11656674
Clé InChI MECHNRXZTMCUDQ-VLOQVYPSSA-N
Synonyme ergocalciferol, vitamin d2, calciferol, viosterol, oleovitamin d2, ercalciol, ergorone, detalup, condocaps, crystallina
CID PubChem 134129658
Nom IUPAC (1S)-3-[2-[(1S,7aR)-1-[(2R,5R)-5,6-diméthylhept-3-en-2-yl]-7a-méthyle-2,3,3a,5,6,7-hexahydro-1H-indène-4-ylidène]éthylidène]-4-éthylidènecyclohexane-1-ol
SMILES CC(C)[C@@H](C)\C=C\[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2\C(CCC[C@]12C)=C\C=C1/C[C@@H](O)CCC1=C
Spécification
Nom chimique ou matériau Calciferol
Point de fusion 114°C to 118°C
Couleur Blanc
Quantité 10 g
Numéro UN UN2811
Beilstein 1916682
Merck Index 14,10018
Informations sur la solubilité Soluble in ethanol,water,methanol,dimethylformamide,and dimethyl sulfoxide.
Poids de la formule 396.65
Forme physique Poudre