Learn More
Calcitriol Impurities D, MedChemExpress
Description
Calcitriol Impurities D is the impurity of Calcitriol, Calcitriol is the hormonally active form of vitamin D, Calcitriol is the active metabolite of vitamin D3 that activates the vitamin D receptor (VDR).
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Calcitriol Impurities D |
| CAS | 103656-40-2 |
| Couleur | Blanc |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C28H46O3 |
| Quantité | 1 mg |
| Informations sur la solubilité | DMSO : 100 mg/mL (232.20 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O[C@H](C/1=C)C[C@H](O)CC1=C\C=C2[C@@](CC[C@]3([H])[C@@H](CCCCC(C)(O)C)C)([H])[C@]3(C)CCC\2 |
| Poids moléculaire (g/mol) | 430.66 |
| Poids de la formule | 430.66 |
| Afficher plus |