Learn More
Calcium, 99 %, granulaire, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10579253 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Récipient en plastique
Conditionnement:
100g
2.50kg
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10579253 5 g Flacon en verre 5g
10338580 100 g Flacon en verre 100g
10226450 500 g Flacon en verre 500g
10053953 2.5 kg Récipient en plastique 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10579253 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 201180050
ChemsChrom Mega Deals
Utilisez le code promo 27993
View all promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 23-11-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7440-70-2
Formule moléculaire Ca
Poids moléculaire (g/mol) 40.08
Numéro MDL MFCD00010897 MFCD00085314
Clé InChI OYPRJOBELJOOCE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme unii-sy7q814vup, hsdb 273, sy7q814vup, compounds, elemental, calcium, elemental, kalzium, atom, ingot, chelate
CID PubChem 5460341
ChEBI CHEBI:29320
Nom IUPAC calcium
SMILES [Ca]
Specifications
Nom chimique ou matériau Calcium
Couleur Gris
Note relative au nom 99%
Point de fusion 845.0°C
Point d’ébullition 1484.0°C
Quantité 5 g
Conditionnement Flacon en verre
Plage de pourcentage du dosage 99%
Forme Granulés
Formule linéaire Ca
Fieser 05,89; 09,1634; 14,71
Merck Index 15, 1648
Poids de la formule 40.07
Pourcentage de pureté 99%
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Calcium
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Substance ou mélange qui au contact de l'eau dégage des gaz inflammables Catégorie 2
Hazard Statement
  • H261-Dégage au contact de l'eau des gaz inflammables.
Precautionary Statement
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P231+P232-Manipuler sous gaz inerte. Protéger de l'humidité.
  • P223-Éviter tout contact avec l'eau.
  • P335+P334-Enlever avec précaution les particules déposées sur la peau Rincer à l'eau fraîche/poser une compresse humide.
  • P370+P378-En cas d'incendie: Utiliser du dioxyde de carbone pour l'extinction.
  • P402+P404-Stocker dans un endroit sec. Stocker dans un récipient fermé.