Learn More
Calcium, 99 %, copeaux, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10390474 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Bouteille en verre
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10390474 25 g Flacon en verre 25g
10129991 100 g Flacon en verre 100g
10139991 500 g Bouteille en verre 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10390474 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 365740250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-70-2
Formule moléculaire Ca
Poids moléculaire (g/mol) 40.08
Numéro MDL MFCD00010897 MFCD00085314
Clé InChI OYPRJOBELJOOCE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme hsdb 273, kalzium, calcium, elemental, sy7q814vup, atom, compounds, chelate, elemental, ingot, unii-sy7q814vup
CID PubChem 5460341
ChEBI CHEBI:29320
Nom IUPAC calcium
SMILES [Ca]
Spécification
Nom chimique ou matériau Calcium
Couleur Incolore à jaune
Note relative au nom 99%
Quantité 25 g
Conditionnement Flacon en verre
Plage de pourcentage du dosage 99%
Forme Liquide
Formule linéaire Ca
Fieser 05,89; 09,1634; 14,71
Merck Index 15, 1648
Poids de la formule 40.07
Pourcentage de pureté ≥98.5% (Titrimetry other)
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Calcium
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Substance ou mélange qui au contact de l'eau dégage des gaz inflammables Catégorie 2
Mention de danger
  • H261-Dégage au contact de l'eau des gaz inflammables.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P231+P232-Manipuler sous gaz inerte. Protéger de l'humidité.
  • P223-Éviter tout contact avec l'eau.
  • P335+P334-Enlever avec précaution les particules déposées sur la peau Rincer à l'eau fraîche/poser une compresse humide.
  • P370+P378-En cas d'incendie: Utiliser pour l'extinction.
  • P402+P404-Stocker dans un endroit sec. Stocker dans un récipient fermé.