Learn More
α-hydroxy-γ-méthylmercaptobutyrate de calcium, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-Hydroxy-4-(methylthio)butanoic Acid Calcium Salt |
| CAS | 4857-44-7 |
| Notes de qualité de la pureté | HPLC |
| Formule moléculaire | 2 C5 H9 O3 S . Ca |
| Quantité | 100 mg |
| Synonyme | Butanoic acid, 2-hydroxy-4-(methylthio)-, calcium salt (2:1), Butyric acid, 2-hydroxy-4-(methylthio)-, calcium salt (2:1) (8CI), Calcium DL-2-hydroxy-4-methylthiobutyrate, Calcium DL-α-hydroxy-γ-methylthiobutyrate, Calcium α-hydroxy-γ-methylmercaptobutyra |
| Formule InChI | InChI=1S/2C5H10O3S.Ca/c2*1-9-3-2-4(6)5(7)8;/h2*4,6H,2-3H2,1H3,(H,7,8);/q;;+2/p-2 |
| SMILES | [Ca+2].CSCCC(O)C(=O)[O-].CSCCC(O)C(=O)[O-] |
| Nom IUPAC | calcio;2-hidroxi-4-metilsulfanilbutanoato |
| Poids moléculaire (g/mol) | 338.454 |
| Afficher plus |