Learn More
Hydrate de benzoate de calcium, 98 %, eau <8 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11439493
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2500 g
Conditionnement:
100g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11439493 100 g 100g
11449493 500 g 500g
11459493 2500 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11439493 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A12358.22
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 2090-05-3 | C19H20O4 | 312.37 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Applications
Lʼhydrate de benzoate de calcium est utilisé dans lʼindustrie alimentaire comme conservateur.
Solubilité
Soluble dans lʼeau (2,6 g/100 ml à 0°C).
Remarques
Conserver le récipient bien fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2090-05-3
Spécification
Nom chimique ou matériau Calcium benzoate hydrate
Note relative au nom Water <8%
Formule moléculaire C19H20O4
Numéro MDL MFCD00167164
Quantité 100 g
Synonyme bis 4-glycidyloxyphenyl methane, bis 4-glycidyloxy phenyl methane, bis 4-oxiran-2-yl methoxy phenyl methane, para-para-bfdge, p,p-bfdge, diphenylolmethane diglycidyl ether, 2,2'-methylenebis p-phenyleneoxymethylene bisoxirane, bis p-2,3-epoxypropoxy phenyl methane, 4,4'-methylenebisphenol diglycidyl ether, oxirane, 2,2'-methylenebis 4,1-phenyleneoxymethylene bis
Informations sur la solubilité Soluble in water (2.6g/100ml at 0°C).
Clé InChI XUCHXOAWJMEFLF-UHFFFAOYNA-N
SMILES C1C(O1)COC2=CC=C(C=C2)CC3=CC=C(C=C3)OCC4CO4
Nom IUPAC 2-[[4-[[4-(oxiran-2-ylméthoxy)phényl]méthyl]phénoxy]méthyl]oxirane
Poids moléculaire (g/mol) 312.37
CID PubChem 91511
Poids de la formule 282.32 (Anhydrous)
Pourcentage de pureté 98%