Learn More
Hydrate de benzoate de calcium, 98 %, eau <8 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11449493
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2500 g
Conditionnement:
100g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11449493 500 g 500g
11439493 100 g 100g
11459493 2500 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11449493 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A12358.36
CAS: 2090-05-3 | C19H20O4 | 312.37 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Applications
Lʼhydrate de benzoate de calcium est utilisé dans lʼindustrie alimentaire comme conservateur.
Solubilité
Soluble dans lʼeau (2,6 g/100 ml à 0°C).
Remarques
Conserver le récipient bien fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2090-05-3
Spécification
Nom chimique ou matériau Calcium benzoate hydrate
Note relative au nom Water <8%
Formule moléculaire C14H10CaO4
Numéro MDL MFCD09953675
Quantité 500 g
Synonyme calcium benzoate, calcium dibenzoate, unii-3qde968mkd, 3qde968mkd, benzoic acid, calcium salt, benzoic acid calcium, acmc-20alj1, calcium 2+ dibenzoate, calcium benzoate, reagent, e213
benzoic acid
Informations sur la solubilité Soluble in water (2.6g/100ml at 0°C).
Clé InChI NSQPPSOSXWOZNH-UHFFFAOYSA-L
SMILES [Ca++].[O-]C(=O)C1=CC=CC=C1.[O-]C(=O)C1=CC=CC=C1
Nom IUPAC Calcium ; dibenzoate
Poids moléculaire (g/mol) 282.31
CID PubChem 62425
Poids de la formule 282.32 (Anhydrous)
Pourcentage de pureté 98%