Learn More
Calcium bis(trifluorométhylsulfonyl)imide, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15412717
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15412717 250 mg 250mg
15492707 1 g 1g
15402717 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15412717 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 046533.MD
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 165324-09-4 | C4CaF12N2O8S4 | 600.349 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 165324-09-4
Formule moléculaire C4CaF12N2O8S4
Poids moléculaire (g/mol) 600.349
Numéro MDL MFCD14156019
Clé InChI WFABOCFDABTAPE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme calcium bis trifluoromethylsulfonyl imide, calcium ii bis trifluoromethanesulfonyl imide, calcium ii triflimide, calcium trifluoromethanesulfonimide, calcium bistrifluoromethanesulfonimide, calcium bis trifluoromethylsulfonyl amide, calcium bis bistriflylimide anion, calcium bis trifluoromethyl sulfonyl amide, bis bis trifluoromethylsulfonyl amino calcium, bis trifluoromethanesulfonyl imide calcium ii salt
CID PubChem 46242197
Nom IUPAC Calcium;bis(trifluorométhylsulfonyl)azanide
SMILES C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[N-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[N-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[Ca+2]
Spécification
Nom chimique ou matériau Calcium bis (trifluoromethylsulfonyl)imide
Point de fusion >300°C
Formule linéaire [(CF3SO2)2N]2Ca
Quantité 250 mg
Numéro UN UN1759
Sensibilité Moisture sensitive
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 600.35
Forme physique Solide