Learn More
Corning™ Tube de chlorure de calcium
Code produit 16892110 Tous les produits Corning Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Distributeur adaptable sur flacon
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Conditionnement
16892110 Distributeur adaptable sur flacon 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16892110 Fournisseur Corning™ Code fournisseur 6870
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    27.75€
    25.93€ / 1 pièces
    Économisez 1.82€
    6% de réduction
Expédition estimée: 09-04-2027
Tube de chlorure de calcium Corning™ pour une distribution rapide et précise d’acides, de bases et de solvants
  • En verre
  • À utiliser avec un distributeur adaptable sur flacon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Tube de chlorure de calcium
Matériau Verre borosilicaté
À utiliser avec (application) Distribution rapide et précise d’acides, de bases et de solvants
À utiliser avec (équipement) Distributeur adaptable sur flacon