Learn More
Citrate de calcium tétrahydraté, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11432587
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2500 g
Conditionnement:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11432587 500 g 500g
11422587 100 g 100g
11442587 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11432587 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A14828.36
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 5785-44-4 | C12H18Ca3O18 | 570.492 g/mol
Calcium citrate tetrahydrate may be used as raw material in the preparation of nanoparticle with the nominal composition Ca0.8 Ba0.2 Ti03 :Pr3+, via sol-gel process. It may be employed as carbon source in a simple and effective carbonization method to prepare porous carbon without any activation process. It is suitable for use in the preparation of bovine serum albumin (BSA) nanoparticles.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le citrate de calcium tétrahydraté peut être utilisé comme matière première dans la préparation de nanoparticules de composition nominale Ca0,8 Ba0,2 Ti03 :Pr3+, par procédé sol-gel. Il peut être utilisé comme source de carbone dans une méthode de carbonisation simple et efficace pour préparer du carbone poreux sans aucun procédé d’activation. Il convient à une utilisation dans la préparation de nanoparticules d’albumine sérique bovine (BSA).
Solubilité
Soluble dans lʼeau et lʼacide chlorhydrique.
Remarques
Garder le récipient hermétiquement fermé. Conserver à l’abri des oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5785-44-4
Formule moléculaire C12H18Ca3O18
Poids moléculaire (g/mol) 570.492
Numéro MDL MFCD00150786
Clé InChI LNIZKKFWMDARJV-UHFFFAOYSA-H
Synonyme calcium citrate tetrahydrate, unii-mlm29u2x85, calcium citrate usp, tricalcium dicitrate tetrahydrate, citric acid calcium salt, citracal tn, calcium citrate 3:2 , tetrahydrate, acmc-20aliq, ksc493e4f
CID PubChem 5282392
Nom IUPAC tricalcium ; 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate ; tétrahydrate
SMILES C(C(=O)[O-])C(CC(=O)[O-])(C(=O)[O-])O.C(C(=O)[O-])C(CC(=O)[O-])(C(=O)[O-])O.O.O.O.O.[Ca+2].[Ca+2].[Ca+2]
Spécification
Nom chimique ou matériau Calcium citrate tetrahydrate
Quantité 500 g
Informations sur la solubilité Soluble in water and hydrochloric acid.
Poids de la formule 572.60 (500.54 Anhydrous)
Pourcentage de pureté 96%