Learn More
Citrate de calcium tribasique tétrahydraté, + de 98 %, pour analyse, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10445025 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10445025 250 g Flacon en plastique 250g
10657974 1 kg Flacon en plastique 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10445025 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 390082500
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 5785-44-4 | C12H10Ca3O14·4H2O | 570.5 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5785-44-4
Formule moléculaire C12H10Ca3O14·4H2O
Poids moléculaire (g/mol) 570.5
Numéro MDL MFCD00150786
Clé InChI LNIZKKFWMDARJV-UHFFFAOYSA-H
Synonyme calcium citrate tetrahydrate, unii-mlm29u2x85, calcium citrate usp, tricalcium dicitrate tetrahydrate, citric acid calcium salt, citracal tn, calcium citrate 3:2 , tetrahydrate, acmc-20aliq, ksc493e4f
CID PubChem 5282392
Nom IUPAC tricalcium ; 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate ; tétrahydrate
SMILES C(C(=O)[O-])C(CC(=O)[O-])(C(=O)[O-])O.C(C(=O)[O-])C(CC(=O)[O-])(C(=O)[O-])O.O.O.O.O.[Ca+2].[Ca+2].[Ca+2]
Spécification
Nom chimique ou matériau Calcium citrate tribasic tetrahydrate
Perte à la dessiccation 10.0 % to 13.3 % (150°C, 4 hrs)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.0 to 102% (on dried basis) (Complexometry)
Conditionnement Flacon en plastique
Quantité 250 g
Merck Index 15, 1663
Informations sur la solubilité Solubility in water: 1g/L (20°C)
Poids de la formule 570.5
Pourcentage de pureté 98+%
Qualité Analyse
Matière insoluble 0.2% max. (in HCl)
Forme physique Liquide