Learn More
D-gluconate de calcium monohydraté, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11464763
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2500 g
Conditionnement:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11464763 100 g 100g
11474763 500 g 500g
11484763 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11464763 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A11649.22
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 66905-23-5 | C12H24CaO15 | 448.387 g/mol
Calcium D-gluconate monohydrate is used as a soluble for developing the highly effective, durable, and cheap CaO-based sorbents suitable for CO2 capture, precursor for CaO-based sorbents, in medicine, treatment of hypocalcemia, as an antidote.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le D-gluconate de calcium monohydraté est utilisé comme un soluble pour le développement de sorbants hautement efficaces, résistants et bon marché à base de CaO capable de capturer le CO2, précurseur pour les sorbants à base de CaO. En médecine, il est utilisé comme un antidote dans le traitement de l’hypocalcémie.
Solubilité
Soluble dans l’eau (30 g/L).
Remarques
Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Garder le récipient hermétiquement fermé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 66905-23-5
Numéro MDL MFCD00064209
Spécification
Nom chimique ou matériau Calcium D-gluconate Monohydrate
Point de fusion ∽195°C (decomposition)
Plage de pourcentage du dosage ≥98%
Formule moléculaire C12H22CaO14
Quantité 100 g
Merck Index 14,1670
Synonyme calcium gluconate, calcium d-gluconate, calciofon, calglucon, glucobiogen, ebucin, calcicol, calcipur, calglucol, dragocal
Informations sur la solubilité Soluble in water(30g/L).
Clé InChI NEEHYRZPVYRGPP-IYEMJOQQSA-L
SMILES C(C(C(C(C(C(=O)[O-])O)O)O)O)O.C(C(C(C(C(C(=O)[O-])O)O)O)O)O.[Ca+2]
Nom IUPAC Calcium ; (2R,3 S,4 R,5 R)-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanoate
Poids moléculaire (g/mol) 430.372
CID PubChem 9290
Poids de la formule 448.40 (430.37 Anhydrous)
Pourcentage de pureté ≥98%