Learn More
Monohydrate de D-gluconate de calcium, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Calcium Gluconate Monohydrate |
| Quantité | 5 g |
| Formule InChI | InChI=1S/2C6H12O7.Ca.H2O/c2*7-1-2(8)3(9)4(10)5(11)6(12)13;;/h2*2-5,7-11H,1H2,(H,12,13);;1H2/q;;+2;/p-2/t2*2-,3-,4+,5-;;/m11../s1 |
| Poids de la formule | 448.0741 |