Learn More
Fluorure de calcium, TRC
Code produit 30346268
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
Conditionnement:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30346268 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30346268 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC14504310G
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Calcium Fluoride
CAS 7789-75-5
Formule moléculaire CaF2
Quantité 10 g
Synonyme Calcium fluoride (CaF2), Calcium fluoride (8CI), Calcarea fluorica, Calcium difluoride, Calcium difluoride (CaF2), Fluorite Powder Calcium Fluoride, HO 100, HO 100W, Irtran 3
Formule InChI InChI=1S/Ca.2FH/h;2*1H/q+2;;/p-2
SMILES F[Ca]F
Nom IUPAC difluorocalcium
Poids moléculaire (g/mol) 78.08
Poids de la formule 77.9594