Learn More
Formiate de calcium, 98 %, pure, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10679104 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1kg
2.50kg
250g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10679104 250 g Flacon en verre 250g
10490831 1 kg Flacon en verre 1kg
11934891 2.5 kg Flacon en verre 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10679104 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 403832500
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 544-17-2 | C2H2CaO4 | 130.11 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 544-17-2
Formule moléculaire C2H2CaO4
Poids moléculaire (g/mol) 130.11
Numéro MDL MFCD00036108
Clé InChI CBOCVOKPQGJKKJ-UHFFFAOYSA-L
Synonyme calcium formate, calcium diformate, formic acid, calcium salt, calcoform, unii-np3jd65npy, mravencan vapenaty czech, calcium formate ca hco2 2, formic acid calcium salt, np3jd65npy, formic acid, calcium salt 2:1
CID PubChem 10997
ChEBI CHEBI:81851
Nom IUPAC Calcium ; diformate
SMILES C(=O)[O-].C(=O)[O-].[Ca+2]
Spécification
Nom chimique ou matériau Calcium formate
Point de fusion >300.0°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (HCOO)2Ca
Quantité 250 g
Merck Index 15,167
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: insoluble in alcohol
Poids de la formule 130.11
Pourcentage de pureté 98%
Qualité Pures
Forme physique Poudre cristalline fine
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Calcium formate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Calcium formate