Learn More
Formiate de calcium, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11413168
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11413168 500 g 500g
11403168 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11413168 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A18916.36
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 544-17-2 | C2H2CaO4 | 130.112 g/mol
An industrial chemical compound and faster setting, early strength gain accelerating admixture for concrete or mortars. It is used in the building industry, in the production of feedstuff mixtures, for silage and in the tannery. Also used in leather tanning, producing formic acid, concrete cure accelerator.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Un composé chimique industriel et un adjuvant à prise plus rapide, à prise plus rapide et à résistance plus rapide, qui accélère le gain de résistance pour le béton ou les mortiers. Il est utilisé dans l’industrie du bâtiment, dans la production de mélanges de matières premières, pour l’ensilage et dans la tannerie. Également utilisé dans le tannage du cuir, produisant de l’acide formique, accélérateur de traitement du béton.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’abri des oxydants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 544-17-2
Formule moléculaire C2H2CaO4
Poids moléculaire (g/mol) 130.112
Numéro MDL MFCD00036108
Clé InChI CBOCVOKPQGJKKJ-UHFFFAOYSA-L
Synonyme calcium formate, calcium diformate, formic acid, calcium salt, calcoform, unii-np3jd65npy, mravencan vapenaty czech, calcium formate ca hco2 2, formic acid calcium salt, np3jd65npy, formic acid, calcium salt 2:1
CID PubChem 10997
ChEBI CHEBI:81851
Nom IUPAC Calcium ; diformate
SMILES C(=O)[O-].C(=O)[O-].[Ca+2]
Spécification
Nom chimique ou matériau Calcium formate
Point de fusion >300°C
Densité 2.02
Quantité 500 g
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 130.12
Pourcentage de pureté 98%