Learn More
Glycérophosphate de calcium hydraté, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Calcium Glycerophosphate Hydrate |
| CAS | 27214-00-2 |
| Formule moléculaire | C3H7CaO6P |
| Quantité | 50 g |
| Synonyme | Calcium glycerophosphate, 1,2,3-Propanetriol, mono(dihydrogen phosphate), calcium salt (1:1), Calcium glycerophosphate (6CI,7CI), Glycerol, mono(dihydrogen phosphate), calcium salt (1:1) (8CI), Calcium glycerol phosphate, Nerozin, Neurosin, Prelief |
| Formule InChI | InChI=1S/C3H9O6P.Ca/c4-1-3(5)2-9-10(6,7)8;/h3-5H,1-2H2,(H2,6,7,8);/q;+2/p-2 |
| SMILES | [Ca+2].[Ca+2].OCC(O)COP(=O)([O-])[O-].OCC(CO)OP(=O)([O-])[O-] |
| Nom IUPAC | calcio;fosfato de 2,3-dihidroxipropilo |
| Poids moléculaire (g/mol) | 210.14 |
| Poids de la formule | 419.9212 |