Learn More
Granulés de calcium, 99,5 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11306677
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
Conditionnement:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11306677 250 g 250g
11316677 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 11306677 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 000875.30
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-70-2
Formule moléculaire Ca
Poids moléculaire (g/mol) 40.08
Numéro MDL MFCD00010897 MFCD00085314
Clé InChI OYPRJOBELJOOCE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme unii-sy7q814vup, hsdb 273, sy7q814vup, compounds, elemental, calcium, elemental, kalzium, atom, ingot, chelate
CID PubChem 5460341
ChEBI CHEBI:29320
Nom IUPAC calcium
SMILES [Ca]
Spécification
Nom chimique ou matériau Calcium
Couleur Blanc argenté
Note relative au nom Redistilled
Aspect Silvery-white granules
Densité 1.54g/cm3
Quantité 250 g
Dimensions de la maille -6 Mesh
Odeur Odorless
Plage de pourcentage du dosage 99.5% (Metals basis)
Forme Granulaire
compliance-icons
Identifiant produit
  • Calcium granules
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Substance ou mélange qui au contact de l'eau dégage des gaz inflammables Catégorie 2
Mention de danger
  • H261-Dégage au contact de l'eau des gaz inflammables.
Conseils de prudence
  • P231+P232-Manipuler sous gaz inerte. Protéger de l'humidité.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P233-Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
  • P370+P378-En cas d'incendie: Utiliser CO2,sable,poudre d'extinction pour l'extinction.
  • P402+P404-Stocker dans un endroit sec. Stocker dans un récipient fermé.
  • P501-Éliminer le contenu/récipient dans conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale..